Key Documents
MAB8186
Sigma-Aldrich
抗-EBV EA-D-p52/50抗体,克隆R3
clone R3, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
R3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
特異性
EA-D-p52\50
應用
免疫荧光
ELISA
免疫印迹
最佳稀释度必须由最终用户确定。
抗EBV EA-D-p52/50抗体,克隆R3可检测EBV EA-D-p52/50的水平,&已发布&验证可用于ELISA、IF & WB。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于0.02 M PBS、0.25 M NaCl、0.1%叠氮化钠中。
儲存和穩定性
维持在2-8°C。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Identification of polypeptide components of the Epstein-Barr virus early antigen complex with monoclonal antibodies.
Pearson, G R, et al.
Journal of virology, 47, 193-201 (1983)
Epstein-Barr virus EBNA1 protein regulates viral latency through effects on let-7 microRNA and dicer.
Mansouri, S; Pan, Q; Blencowe, BJ; Claycomb, JM; Frappier, L
Journal of virology null
Association of Epstein-Barr virus early antigen diffuse component and virus-specified DNA polymerase activity.
Li, J S, et al.
Journal of virology, 61, 2947-2949 (1987)
Reza Djavadian et al.
PLoS pathogens, 14(6), e1007114-e1007114 (2018-06-05)
Epstein-Barr virus (EBV) lytic replication proceeds through an ordered cascade of gene expression that integrates lytic DNA amplification and late gene transcription. We and others previously demonstrated that 6 EBV proteins that have orthologs in β- and γ-, but not
Functions of the Epstein-Barr virus EBNA1 protein in viral reactivation and lytic infection.
Sivachandran, N; Wang, X; Frappier, L
Journal of virology null