Key Documents
MAB3060
Sigma-Aldrich
抗桩蛋白抗体(克隆349 )
clone 349, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
349, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse, canine, chicken
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
特異性
在鸡胚胎成纤维细胞和大鼠脑的全细胞裂解液的蛋白质印迹上,与两条条带强烈反应。 较低分子量的条带据信是一种亚型或68 kD蛋白质的降解产物,因为它也在亲和纯化桩蛋白的SDS-PAGE中出现。
免疫原
亲和纯化的含磷酸化酪氨酸蛋白,来自劳氏肉瘤病毒转化的鸡胚胎成纤维细胞。
應用
抗桩蛋白抗体(克隆349 )检测桩蛋白的水平&已有相关文献发表&经验证可用于ELISA、WB、IC、IH。
研究子类别
细胞骨架信号转导
研究类别
信号传导
蛋白质印迹:1:1,000-1:10,000
ELISA
免疫组化 1:900 胎盘
免疫细胞化学
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
聯結
替代:04-581
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 含0.09%叠氮化钠的水性缓冲溶液中的液体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 12 个月。 应避免反复冻/融循环。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200μL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器′盖中的所有液体。
分析報告
对照
阳性对照:
对于蛋白质印迹,上样5-10 μg 由鳞状细胞癌细胞系 A431制备的全血裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Role of zyxin in differential cell spreading and proliferation of melanoma cells and melanocytes.
van der Gaag, EJ; Leccia, MT; Dekker, SK; Jalbert, NL; Amodeo, DM; Byers, HR
The Journal of Investigative Dermatology null
M Ishino et al.
FEBS letters, 474(2-3), 179-183 (2000-06-06)
Hic-5 is a CAKbeta-binding protein localized at focal adhesions. Here we show that overexpression of CAKbeta or Fyn, but not FAK, enhanced the tyrosine phosphorylation of coexpressed Hic-5 in COS-7 cells. These phosphorylations were further augmented by stimulating cells with
Mariam Mansour et al.
Journal of cell science, 129(2), 277-289 (2015-12-09)
Eph receptors and their corresponding membrane-bound ephrin ligands regulate cell positioning and establish tissue patterns during embryonic and oncogenic development. Emerging evidence suggests that assembly of polymeric Eph signalling clusters relies on cytoskeletal reorganisation and underlies regulation by protein tyrosine
Imaging morphogenesis, in Xenopus with Quantum Dot nanocrystals.
Stylianou, P; Skourides, PA
Mechanisms of Development null