MAB16985
抗MCAM抗体,克隆P1H12
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
别名:
CD146 antigen, Cell surface glycoprotein P1H12, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, S-endo 1 endothelial-associated antigen, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion molecule
登录查看公司和协议定价
所有图片(3)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
P1H12, monoclonal
种属反应性
mouse, canine, human
请勿与下列物质发生反应
rat
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
适用性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MCAM(4162)
一般描述
MUC18 抗原(CD146)是免疫球蛋白超家族的成员,是一种 110-120 kDa 的固有膜糖蛋白,存在于内皮细胞、骨髓成纤维细胞和各种黑色素瘤的表面。MUC18 已被用作人类黑色素瘤肿瘤进展的标志物,因为 MUC18 在这些肿瘤中的表达与不良预后和转移性疾病的发展密切相关。另外,许多人 T、B 和骨髓性白血病细胞系似乎表达 MUC18。与 N-CAM 和相关分子的紧密结构关系表明,MUC18 也可能是一种发育受调节的细胞粘附分子(黑色素瘤粘附分子或 MCAM)。
特异性
检测人的循环内皮细胞。 预期与狗 & 小鼠发生交叉反应。
免疫原
用 HUVEC 免疫小鼠。
应用
免疫细胞化学:
1-10 μg/mL 先前批次的抗体用于免疫细胞化学。在 EDTA 或胰蛋白酶悬浮的内皮细胞中效果最佳。
免疫组化:
1-10 µg/mL。4% PFA,室温下30min或4°C下<2h。采用1%BSA/0.2% tween20/PBS封闭30min。非常适合固定或未固定的冷冻组织。
免疫沉淀
1-10 μg/mL 先前批次用于免疫沉淀。
ELISA:
1-10 μg/mL 先前批次用于 ELISA。
FACS 分析:
1-10 μg/mL 先前批次用于 FACS。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
1-10 μg/mL 先前批次的抗体用于免疫细胞化学。在 EDTA 或胰蛋白酶悬浮的内皮细胞中效果最佳。
免疫组化:
1-10 µg/mL。4% PFA,室温下30min或4°C下<2h。采用1%BSA/0.2% tween20/PBS封闭30min。非常适合固定或未固定的冷冻组织。
免疫沉淀
1-10 μg/mL 先前批次用于免疫沉淀。
ELISA:
1-10 μg/mL 先前批次用于 ELISA。
FACS 分析:
1-10 μg/mL 先前批次用于 FACS。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗 MCAM 抗体,克隆 P1H12 检测 MCAM 的水平,&经发表 & 验证可用于 ELISA、FC、IC、IH、IP & WB。
质量
通过蛋白质印迹对 HUVEC 裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:500 的稀释度在 10μg HUVEC 裂解液中检测到 MCAM。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:500 的稀释度在 10μg HUVEC 裂解液中检测到 MCAM。
目标描述
110kda
外形
在含 0.02 M PB 和 0.25 M NaCl,pH = 7.6 以及 0.1% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1。
形式:纯化的
分析说明
对照
HUVEC 细胞。
HUVEC 细胞。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
David M Neskey et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 27, 61-61 (2008-11-06)
Endostatin and anastellin, fragments of collagen type XVIII and fibronectin, respectively, belong to a family of endogenous inhibitors of angiogenesis which inhibit tumor growth and metastasis in a number of mouse models of human cancer. The mechanism of action of
Yong Wook Park et al.
The American journal of pathology, 165(6), 2087-2098 (2004-12-08)
Thrombospondin 2 (TSP2), a matricellular protein with a primary role in modulating cell-matrix interactions, has been implicated in tissue repair and foreign body responses. Here we show that TSP2 has regulatory function in the chronic inflammatory lesions of rheumatoid arthritis.
Ivan Depasquale et al.
Cancer cell international, 6, 9-9 (2006-04-01)
Lovastatin and other statins may reduce the development of melanomas. The effects on melanoma cells and their ability to enhance angiogenesis in a co-culture system presented an opportunity to assess whether Lovastatin act on melanoma cells, HUVEC or both types
Keiich Hirono et al.
Journal of the American College of Cardiology, 48(6), 1257-1264 (2006-09-19)
This study investigated patients with acute Kawasaki disease (KD) to validate myeloid-related protein (MRP)-8/MRP-14 as a marker of disease activity and severity of coronary artery lesion development. Both MRP-8 and -14, which are S100-proteins secreted by activated neutrophils and monocytes
Feng Li et al.
Bone, 47(3), 546-555 (2010-06-24)
Currently, there are conflicting data in literature regarding contribution of bone marrow stromal cells (BMSCs) to bone formation when the cells are systemically delivered in recipient animals. To understand if BMSCs contribute to bone cell phenotype and bone formation in