無性繁殖
FMC63, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD19(930)
一般說明
生物化学:
p I = 7.0
p I = 7.0
特異性
根据比较研究、抗原识别和与CD19转染细胞系的阳性反应,该抗体的特异性与CD19单克隆抗体相当(Zola et al.,1988,1989)。可检测人B细胞系(包括前B细胞)表面的96 kD单链糖蛋白。外周血和组织中可检出B细胞。该抗体与大多数B细胞恶性肿瘤反应,包括慢性淋巴细胞白血病和大多数淋巴瘤,但不与多发性骨髓瘤反应。
细胞反应性:
正常:染色外周血和脾脏中的全部B淋巴细胞。粒细胞、单核细胞、血小板、红细胞和T淋巴细胞呈阴性。
临床:
B细胞慢性淋巴细胞白血病(B-CLL) +
原淋巴细胞白血病(PLL) +
毛细胞白血病(HCL)+
普通急性淋巴细胞白血病(CALL)+ +
前B急性淋巴细胞白血病(pre-B-ALL) +
NULL-急性淋巴细胞白血病(NULL-ALL) +
T普通淋巴细胞白血病(T-CLL)-
细胞反应性:
正常:染色外周血和脾脏中的全部B淋巴细胞。粒细胞、单核细胞、血小板、红细胞和T淋巴细胞呈阴性。
临床:
B细胞慢性淋巴细胞白血病(B-CLL) +
原淋巴细胞白血病(PLL) +
毛细胞白血病(HCL)+
普通急性淋巴细胞白血病(CALL)+ +
前B急性淋巴细胞白血病(pre-B-ALL) +
NULL-急性淋巴细胞白血病(NULL-ALL) +
T普通淋巴细胞白血病(T-CLL)-
免疫原
Raji细胞
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该抗人B细胞CD19抗体(克隆FMC63)经验证可用于FC,IF检测CD19。
该抗体可用于通过流式细胞术和免疫荧光对正常B淋巴细胞进行计数和对B细胞恶性肿瘤进行分型。
建议使用 稀释度
流式细胞仪和间接免疫荧光1:25
用等渗缓冲液稀释。在100μl缓冲液中,每1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用50 μl稀释的抗体。
建议使用 稀释度
流式细胞仪和间接免疫荧光1:25
用等渗缓冲液稀释。在100μl缓冲液中,每1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用50 μl稀释的抗体。
聯結
替代品:CBL141
外觀
从小鼠腹水中纯化。 该抗体在含有0.2%牛血清白蛋白和0.1%叠氮化钠的25 mM Tris-HCl缓冲液、0.4 M NaCl、pH值8.0中提供。 通过电泳和流式细胞术检测每个批次的特性。
形式:纯化
儲存和穩定性
可在2-8°C保存长达6个月。对于延长的周期,以未稀释的等分试样储存在-20°C以下。应避免反复冻/融循环。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Journal for immunotherapy of cancer, 12(2) (2024-02-14)
Chimeric antigen receptor (CAR)-T cells are approved for use in the treatment of hematological malignancies. Axicabtagene ciloleucel (YESCARTA) and brexucabtagene autoleucel (TECARTUS) genetically modified autologous T cells expressing an anti-CD19 scFv based on the FMC63 clone have shown impressive response
PloS one, 16(3), e0247701-e0247701 (2021-03-19)
Successful CAR T cell therapy for the treatment of solid tumors requires exemplary CAR T cell expansion, persistence and fitness, and the ability to target tumor antigens safely. Here we address this constellation of critical attributes for successful cellular therapy
Cancer research, 68(15), 6300-6305 (2008-08-05)
B-cell malignancies routinely express surface antigens CD19 and CD22. Immunotoxins against both antigens have been evaluated, and the immunotoxins targeting CD22 are more active. To understand this disparity in cytotoxicity and guide the screening of therapeutic targets, we compared two
Science advances, 8(18), eabn4613-eabn4613 (2022-05-07)
Extensive antibody engineering and cloning is typically required to generate new bispecific antibodies. Made-to-order genes, advanced expression systems, and high-efficiency cloning can simplify and accelerate this process, but it still can take months before a functional product is realized. We
Frontiers in neurology, 13, 808322-808322 (2022-03-18)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease mediated by B cells secreting autoantibodies. Regulatory B (Breg) cells confirmed to have an immunosuppressive function play an important role in many autoimmune diseases. However, what about the changes in Breg cells in