主要文件
MAB1680-C
Sigma-Aldrich
抗纤维蛋白A抗体,克隆TI10TI10,不含腹水
clone TI10, 1 mg/mL, from mouse
别名:
Filamin-A, FLN-A, Actin-binding protein 280, ABP-280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, Filamin-1, Non-muscle filamin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
TI10, monoclonal
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
bovine (based on 100% sequence homology)
浓度
1 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FLNA(2316)
一般描述
细丝蛋白是一种结构蛋白,可在两条肌动蛋白丝之间形成柔性交联。细丝蛋白是多肽链的同型二聚体,每个多肽链的一端彼此连接,另一端带有肌动蛋白结合位点。存在于平滑肌、成纤维细胞、血小板和淋巴细胞中。
特异性
该抗体识别细丝蛋白A(肌动蛋白结合蛋白),包括细丝蛋白A的未处理形式(270-280 kDa)和C-末端(90-100 kD)钙蛋白酶裂解片段(Aakhus, 1992)。
免疫原
对应于人细丝蛋白A的人血小板蛋白。
应用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50 和 1:500 稀释液分别在人前列腺和肾脏组织中检测到细丝蛋白A。
免疫组化分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人肿瘤组织切片中检测到细丝蛋白A(Bedolla, R. G., et al. (2009).Clin Cancer Research.15(3):788-796.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人正常和肿瘤组织裂解液中检测到细丝蛋白A(Bedolla, R. G., et al. (2009).Clin Cancer Research.15(3):788-796.)。
免疫沉淀/蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次使得转染的HEK293T细胞裂解液中的细丝蛋白A免疫沉淀。随后采用相同批次的抗体,对免疫沉淀的样品进行蛋白质印迹分析(Nakagawa, K., et al. (2010).Biochem. J. 427(2):237–245.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在转染的U937 细胞裂解液中检测到细丝蛋白A (Beekman, J. M., et al. (2008).J Immunol. 180(6):3938-3945.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在前列腺癌裂解液中检测到细丝蛋白A(Lin, J., et al. (2007).Int. J. Cancer.121(12):2596–2605.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在LNCap 和 C4-2全细胞裂解液中检测到细丝蛋白A(Wang, Y., et al. (2007).Oncogene.26(41):6061–6070.)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次检测到下拉的(pulled-down)人细丝蛋白A。(Lad, Y., et al. (2007).EMBO J. 26(17):3993–4004)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在来自正常膀胱粘膜和肌肉浸润性膀胱肿瘤的裂解液样品中检测到人细丝蛋白A(Smith, S. C., et al. (2007).Clin Cancer Res. 13(13):3803-3813)。
蛋白质印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人前额叶皮质组织的裂解液样品中检测到细丝蛋白A(Koh, P. O., et al. (2003).Ach Gen Psychiatry.60(3):311-319)。
流式细胞术分析:一个来自独立实验室的代表性批次在转染的U937细胞中检测到细丝蛋白A(Beekman, J. M., et al. (2008).J Immunol. 180(6):3938-3945)。
流式细胞术分析:一个来自独立实验室的代表性批次在LAN-1细胞中检测到细丝蛋白A(Bachmann, A. S., et al. (2006) Cancer Sci. 97(12):1359–1365.)。
免疫荧光分析:一个来自独立实验室的代表性批次在临床患者的样品中检测到细丝蛋白A(Kley, R. A., et al. (2007).Brain.130(Pt 12):3250-3264.)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在LAN-1 细胞中检测到细丝蛋白A(Bachmann, A. S., et al. (2006) Cancer Sci. 97(12):1359–1365)。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
该抗细丝蛋白A抗体(克隆 TI10,不含腹水)经验证可用于蛋白质印迹、IHC、IP、流式细胞术、免疫荧光&ICC检测细丝蛋白A。
质量
通过蛋白质印迹对人子宫组织裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人子宫组织裂解液中检测到细丝蛋白A。
目标描述
观察值〜110 kDa。该抗体的磷酸化可以导致蛋白质印迹中的条带转移。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg