無性繁殖
OX-7, monoclonal
物種活性
rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... THY1(7070)
特異性
针对 Thy 1.1 抗原决定簇,它是大鼠品系中的单态决定簇,但在小鼠中是多态性的(对 AKR 株呈阳性,对 CVA 和 BALB/c 呈阴性)。Thy-1 抗原存在于多种细胞类型中,包括胸腺细胞、神经元细胞、T 淋巴细胞(小鼠)、干细胞和未成熟的 B 细胞(大鼠)和结缔组织(Campbell, 1981)。Thy-1 是一种糖蛋白,112 个氨基酸,与免疫球蛋白结构域同源(Williams & Gagnon, 1982)。MAB1406 可与琼脂糖 4-B 偶联并用于纯化小鼠 Thy-1.1 和大鼠 Thy-1 抗原(Campbell, 1981; Williams & Gagnon, 1982)。MAB1406 也可用于研究抗体-毒素偶联物对 Thy-1 肿瘤细胞的杀伤作用(Neville, 1982)。
免疫原
大鼠 Thy-1
應用
抗 Thy-1.1 抗体,克隆 OX-7 检测 Thy-1.1 的水平&,经发布 & 验证可用于 FC、IC、IH。
流式细胞术:1:10-1:100。每 10E6 胸腺细胞使用 10 μl。
使用冷冻切片进行的免疫组化。
免疫细胞化学
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用冷冻切片进行的免疫组化。
免疫细胞化学
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症&免疫学
炎症&免疫学
品質
经过测试
外觀
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
胸腺细胞,T 淋巴细胞
胸腺细胞,T 淋巴细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
American journal of physiology. Renal physiology, 315(1), F186-F198 (2017-12-01)
SLK is essential for embryonic development and may play a key role in wound healing, tumor growth, and metastasis. Expression and activation of SLK are increased in kidney development and during recovery from ischemic acute kidney injury. Overexpression of SLK
Molecular vision, 13, 833-839 (2007-07-07)
To investigate the effect of beta-adrenergic receptor antagonists against oxidative stress on purified rat retinal ganglion cells (RGCs), timolol, betaxolol, carteolol and nipradilol were included in the present study. RGCs were purified using a 2 step panning procedure from postnatal
Kidney international, 78(7), 650-659 (2010-07-09)
Patients with proteinuric kidney diseases often have symptoms of salt and water retention. It has been hypothesized that dysregulated sodium absorption is due to increased proteolytic cleavage of epithelial sodium channels (ENaCs) and increased Na,K-ATPase expression. Microarray analysis identified a
Acta naturae, 7(4), 56-69 (2016-01-23)
Every year, the list of mammalian species for which cultures of pluripotent stem cells (PSCs) are generated increases. PSCs are a unique tool for extending the limits of experimental studies and modeling different biological processes. In this work, induced pluripotent
Heliyon, 6(3), e03501-e03501 (2020-03-18)
Mature mammalian CNS neurons often do not recover successfully following injury. To this point, unilateral lesion of the hypothalamo-neurohypophysial tract results in collateral sprouting from uninjured axons of the supraoptic nucleus (SON) in 35-day-old but not in 125-day-old rats. Thus