主要文件
MAB1397Z
Sigma-Aldrich
抗ICAM-1抗体,克隆3E2B,无叠氮化物
clone 3E2B, Chemicon®, from hamster(Armenian)
别名:
CD54, MAB1397
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
hamster (Armenian)
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
3E2B, monoclonal
种属反应性
mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Icam1(15894)
特异性
MAB1371Z与小鼠ICAM-1(CD54)反应,后者存在于T细胞,B细胞,单核细胞和内皮细胞,上皮细胞,树突状细胞和角质形成细胞上。 用细胞因子和LPS刺激后,CD54的表达增加,并且在B细胞-T细胞相互作用中也起作用。
应用
免疫细胞化学:活细胞或丙酮固定细胞
ELISA
丙酮固定冰冻切片的免疫组化。(未检验石蜡)。
流式细胞术:建议的工作稀释度为50μg/mL。 使用5 mL该稀释液标记0.5 x 10(e6)细胞。
免疫沉淀:使用蛋白G或兔抗仓鼠IgG次级
克隆3E2B据报道对小鼠ICAM-1的具有功能阻断。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
已发表抗ICAM-1抗体,克隆3E2B,无叠氮化物可检测ICAM-1&水平,&经验证可用于ELISA、FC、FUNC、IC、IH。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
联系
替代品:CBL1331F
外形
形式:纯化
通过在蛋白G琼脂糖珠上的亲和色谱法制备的纯化的IgG。在无菌过滤的PBS中1 mg/mL的液体,不含防腐剂。内毒素水平4.13EU/mg
储存及稳定性
以未稀释的等分试样在-20°C下冷冻保存长达12 个月。应避免反复冻融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Dominique Promeneur et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(3), 1035-1040 (2013-01-02)
Tragically common among children in sub-Saharan Africa, cerebral malaria is characterized by rapid progression to coma and death. In this study, we used a model of cerebral malaria appearing in C57BL/6 WT mice after infection with the rodent malaria parasite