Key Documents
GSTF04700
Millipore
MF-Millipore 膜滤器,Triton-free,0.22 µm孔径
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, Triton-free
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
<2%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.22 μm pore size
75 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 生物溶液
  • 细胞接触
  • 需要无表面活性剂表面的小体积
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Emily Kuehn et al.
PloS one, 14(12), e0226156-e0226156 (2019-12-06)
Platynereis dumerilii is a marine segmented worm (annelid) with externally fertilized embryos and it can be cultured for the full life cycle in the laboratory. The accessibility of embryos and larvae combined with the breadth of the established molecular and