Merck
Z290491
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® 真空过滤组件
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, 1 L flask (included)
别名:
Filtration assembly, Filtration setup, Vacuum filter system
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
glass housing
stainless steel membrane
特點
cap plug seal
graduation
包裝
pkg of 1 ea
瓶容量
1 L
漏斗容量
300 mL
頸直徑
41 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Same as Z290432 but with a stainless steel support screen.
用于 HPLC 溶剂纯化、颗粒物分析、细菌学研究、放射化学测定、定量重量分析和类似应用的真空过滤设备。将密封滤膜夹在漏斗顶盖和漏斗杆上的法兰间。
包括:漏斗顶盖、漏斗杆/膜支架、铝制夹具、塞子(标准锥度漏斗除外)和过滤瓶(如要求)。
如需备用件,请访问我们的玻璃器具在线目录:www.sigma-aldrich.com
法律資訊
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany