Key Documents
GF302
Sigma-Aldrich
不含人重组动物的BMP-4蛋白
Bone morphogenetic protein 4 (BMP4) is a TGFβ superfamily lig& that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood. The Recombinant animal free human BMP-4 protein is manufactured using all non-animal reagents.
别名:
BMP4, Bone morphogentic protein-4, DVR-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌
骨形态发生蛋白4(BMP4)是TGFβ超家族配体,从早期胚胎形成到成年期广泛表达。它在间质形成、表皮测定、神经诱导抑制、多器官发育和组织修复中起重要作用。与BMP-7一样,BMP-4也参与骨胳和软骨的发育和维护。BMP-4表达下调与许多骨病相关,包括遗传疾病进行性骨化性纤维发育不良。
无动物成分人重组BMP4是一种完全有活性的同源二聚体蛋白,由两组107个氨基酸亚基组成,对应全长BMP-4前体的氨基酸303-408。
特異性
交叉反应
小鼠
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
生物活性测定:由其诱导ATDC-5细胞产生碱性磷酸酶的能力决定。该作用的预期ED50为5-10 ng/ml。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分人重组BMP-4使用所有非动物试剂制成。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1