一般說明
产品来源:大肠埃希菌
骨形态发生蛋白2(BMP-2)是TGFβ超家族BMP亚组的成员。它在胚胎背腹模式,器官发生,肢芽形成以及骨形成和再生中起主要作用。BMP-2是有效的骨诱导性细胞因子,能够与骨传导性载体(如胶原蛋白和合成羟基磷灰石)结合,诱导骨骼和软骨的形成。除了其成骨活性外,BMP-2在心脏形态发生中也起重要作用,并在多种组织中表达,包括肺、脾、脑、肝、前列腺、卵巢和小肠。BMP-2的功能形式是由两个相同的114个氨基酸的多肽链组成的26 kDa蛋白,该两条多肽链通过一个二硫键进行连接。每个BMP-2单体均表示为前体多肽的C端部分,该前体多肽还包含23个氨基酸的分泌信号序列和259个氨基酸的前肽。该前体二聚化后,前肽(也是二硫键连接的同型二聚体)和成熟的BMP-2配体之间的共价键被弗林蛋白酶型蛋白酶裂解。重组人BMP-2是26.0 kDa的同二聚体蛋白质,由两条115个氨基酸多肽链组成。
特異性
交叉反应
小鼠、大鼠、兔、牛、犬、猴
小鼠、大鼠、兔、牛、犬、猴
應用
研究子类别
生长因子 & 受体
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
品質
生物活性测定:由其诱导ATDC-5细胞产生碱性磷酸酶的能力决定。该效果预期的ED50为0.5-1.0 μg/ml。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Xingtao Ge et al.
American journal of translational research, 13(6), 6330-6341 (2021-07-27)
To investigate the protective effects of Naringin on glucocorticoid-induced osteoporosis (GIOP) through the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in vivo and in vitro. Osteoblasts were cultured from the differentiated bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) and were grouped as follows: the PBS