主要文件
GF174
Sigma-Aldrich
人重组音猬因子(Shh)蛋白
The hedgehog (hh) gene encoding a secreted protein was originally identified in Drosophila as a segment polarity gene.
别名:
SHH, HHG-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠埃希菌
编码分泌的蛋白的刺猬(hh)基因最初在果蝇中被鉴定为片段极性基因。hh的脊椎动物同源物包含几种蛋白质,包括声波刺猬因子(Shh),印度刺猬因子(Ihh)和沙漠刺猬因子(Dhh)。刺猬蛋白是胚胎发育过程中重要的信号分子。Shh在关键的胚胎组织中表达,例如Hensen’s结,后肢芽中的极化活动区域,脊索和神经管底板。Shh参与调节发育中的中央神经紧张的系统,体节和肢体的模式。Shh在晶须,头发,前肠,牙齿和骨骼等特定组织的发育中起着重要作用。证据还表明,Shh参与调节神经和造血谱系的干细胞命运,并且异常的Shh信号传导与基底细胞癌和其他疾病有关。Shh基因是高度保守的,已在包括人,小鼠,青蛙,鱼和鸡在内的多种物种中得到鉴定。 重组大肠杆菌衍生的人Sonic HedgeHog是20.0 kDa的蛋白,由176个氨基酸残基组成,包括取代天然化学修饰的Cys残基的N端Ile-Val-Ile序列。
特異性
交叉反应
應用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
生物活性测定:由其诱导C3H/10T1/2(CCL-226)细胞产生碱性磷酸酶的能力确定。该效果预期的ED50为0.8-1.0 μg/ml。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Thais Basili et al.
International journal of cancer, 147(8), 2253-2264 (2020-05-10)
Hyalinizing trabecular tumors of the thyroid are rare and mostly benign epithelial neoplasms of follicular cell origin, which have recently been shown to be underpinned by the PAX8-GLIS3 fusion gene. In our study, we sought to investigate the potential oncogenic