主要文件
EZFITBACKF
Millipore
EZ-Fit® 歧管止回阀
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
别名:
滤膜阀
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
silicone
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 3 units
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®歧管止回阀集成在软管连接中,以防止液体从真空系统回流。
應用
止回阀可防止液体从EZ-Fit®支架中的真空系统回流,实现高效无污染的过滤
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany