主要文件
EZFITFRIT3
Millipore
EZ-Fit® 歧管可拆卸多孔过滤器支架
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
物料
stainless steel
质量水平
灭菌适用性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 units
制造商/商品名称
EZ-Fit®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
一般描述
EZ-Fit®歧管多孔过滤器支架是Microfil®过滤头的备用附件。只要按下边缘周围的任何地方,就可以将其移除。Microfil®过滤头旨在提高易用性,减少维护,并限制污染的风险。
应用
Z-Fit®歧管多孔过滤器支架是Microfil®过滤头的备用附件,用于一般微生物分析、生物负荷检测和水监测的供试品过滤。
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany