主要文件
ELLUF0100
Millipore
Luminata Forte ELISA HRP底物;100 mL
Western blotting, dot/slot blotting
别名:
ELISA HRP substrate, detection substrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
偶联物
peroxidase conjugate
质量水平
包装
pkg of 100 mL
制造商/商品名称
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
技术
ELISA: suitable
检测方法
chemiluminescent
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
化学发光HRP检测试剂
应用
用于免疫印迹检测。
蛋白印迹检测,斑点/狭线印迹检测
质量
试剂已预先调配,以在ELISA测定中,用各种抗体达到最佳的检测范围和敏感度。
储存及稳定性
自收到之日起在4°C可稳定保存1年。含过氧化氢。在通风良好的地方使用。
法律信息
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。