Merck
KHGES3TTT1
Millipore
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式
sterile, Opticap® XLT 30, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
别名:
Opticap Sterile XLT 30 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyester support
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
irradiated
sterile
產品線
Opticap® XLT 30
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤93.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
87.1 cm (34.3 in.)
柱標稱長度
30 in. (75 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
1.63 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
15.2 cm (6.0 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T 线/仪表端口:T线
设备配置:胶囊
包裝
易开双层袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅 OPTICAP® XL 胶囊和 OPTICAP® XLT 胶囊用户指南的安装部分
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
灭菌方法
3次高压蒸汽灭菌(60 min,123 °C);不可在线蒸汽灭菌
该产品采用符合 21 CFR 210.3 (b) (6) 中规定的“无纤维释放”过滤器标准的 Millipore Express® 膜制造。
分析報告
TOC/电导率
灭菌和63 L受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb;按USP <64> (25 °C)检测,电导率小于1.3 µS/cm。
用水冲洗 ≥6 L 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany