Key Documents
CGW672S03
Millipore
PolysepII 1.0/0.5 µm 标称,小柱
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
别名:
Polysep II Cartridge Filter 20 in. 0.5 μm Code 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
材料
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Polysep
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polysep
參數
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
技術
prefiltration: suitable
長度
20 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
直徑
7.1 cm (2.8 in.)
過濾面積
0.92 m2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤280 mg/cartridge
基質
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
设备配置:纯化柱
特點和優勢
形式:双层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅《目视检查指南》(Visual Inspection Guide)第一页和《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
  • 储存声明:请参阅《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本品采用符合美国联邦法规21 CFR 210.3(b)(6)“无纤维脱落”滤器要求的介质生产。
消毒方法
80 °C×30 min的热水处理
灭菌
121 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后测定
用水冲洗≥10 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
法律資訊
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2