Merck
主页产品制药和生物制药生产无菌过滤和生物负荷控制
无菌过滤和生物负荷控制
在制药和生物制药工艺中,生物负荷控制是确保患者用药微生物安全的关键。生物负荷控制和无菌过滤器是所有生物负荷控制策略必不可少的一环。从细胞培养基到工艺中间体再到最终无菌过滤,我们广泛的膜过滤器产品组合为高效推进每种制药和生物制药流程提供各种选择。其无菌保证水平高,配置形式多样,附带完善的文档包,满足您的各种合规需求。 
完整性测试仪
完整性测试仪
为了实现快速、可靠且可重复的无损过滤器完整性测试,Integritest® 5自动化测试仪可以进行在线或离线泡点和扩散测试,并在与Exact-Air™II水性测试装置配对使用时,可实现疏水过滤器测试的附加功能。
滤筒
滤筒
我们预配置的4000™系列单轮不锈钢过滤器外壳提供各种T-Line型和In-Line型设计和导管规格,可满足您所有生物制药工艺和过滤的需求。
无菌过滤器
无菌过滤器
使用一次性过滤器进行无菌过滤是生物工艺中的常见操作,也是每个生物负荷控制策略的重要部分,可确保患者用药的微生物安全性。了解如何为您的工艺步骤选择最佳的无菌过滤器。
预滤器和生物负载控制
预滤器和生物负载控制
预滤器不仅可用于去除颗粒物,保护下游单元的操作,还可用于保护色谱柱或通过预滤提高无菌级过滤器性能。了解我们物有所值的预滤器如何帮助您提高工艺经济性。
生物工艺空气和通气过滤器
生物工艺空气和通气过滤器
在生物生产中全程使用空气和通气过滤器有助于保持罐装产品、生物反应器、密闭系统和/或相关设施的环境压力。为您的工艺应用需求找到合适的通气过滤器 
制成品无菌过滤和灌装
制成品无菌过滤和灌装
一次性预灭菌灌装系统让关键的最终过滤和最终灌装操作变得更加灵活快捷。了解无菌过滤技术的发展如何简化PUPSIT流程并提高制成品无菌灌装效率。