产品名称
Millipore Express SHF 筒式过滤器 5 in.0.2 µm 7 号 硅橡胶, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
物料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
≤16.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技术
sterile filtration: suitable
长度
5 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
5 in. (12.5 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
0.29 m2
杂质
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® SHF
孔径
0.2 μm pore size
输入
sample type liquid
泡点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
柱代码
Code 7
相关类别
一般描述
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
- 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
135°C、30 min在线灭菌(SIP),25或22次正向和3次反向;126 °C、60 min高压蒸汽灭菌,25次
分析说明
在灭菌和5.5 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。