Key Documents
ABS433
Sigma-Aldrich
抗-IL-32抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Interleukin-32, IL-32, Natural killer cells protein 4, Tumor necrosis factor alpha-inducing factor, NK4, TAIF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL32(9235)
一般說明
白介素32(IL-32),也称为自然杀伤细胞蛋白4(NK4)和肿瘤坏死因子α诱导因子(TAIF),可能在先天性免疫应答和适应性免疫应答中起作用。IL-32诱导各种细胞因子,例如TNFA/TNF-α,MIP-2和IL-8,并激活NF-κ-B和p38 MAPK的典型细胞因子信号通路。已显示促分裂原刺激后人外周淋巴细胞和在上皮细胞中被IFNγ诱导IL-32,并且已表明IL-32在自身免疫和炎性疾病(例如类风湿性关节炎)中起作用。IL-32与其他已知的细胞因子家族不同,因为它与它们不具有序列同源性,并且在免疫组织中高度表达,至少存在四种差异剪接异构体。IL-32在淋巴细胞中选择性表达,并且在免疫细胞中的表达比在非免疫细胞中更突出。促分裂原激活T细胞后和IL2/白介素2激活NK细胞后,IL-32的表达增加。
特異性
该抗体可识别IL-32 C末端约14 kDa和约22 kDa的两种亚型。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人IL-32的C末端。
表位:C端
應用
免疫组化分析:10 µg/mL代表性批次在人脾脏组织中检测到IL-32。
免疫荧光分析:20 µg/mL代表性批次在人脾脏细胞中检测到IL-32。
抗IL-32抗体是一种高度特异性的兔多克隆抗体,其靶向IL-32&已在蛋白质印迹,IHC&免疫荧光中进行了测试。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹评估人脾脏组织裂解物。
蛋白质印迹分析:5 µg/mL该抗体在15 µg人脾组织裂解物中检测到IL-32。
標靶描述
观察到~14 kDa和~ 22 kDa。在某些裂解物中可以出现未鉴定的条带。Uniprot描述了~15 kDa和~27 kDa之间的5种亚型
外觀
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
人脾脏组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2