文件
ABS1035
Sigma-Aldrich
抗-FMO2抗体
serum, from rabbit
别名:
Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2, Dimethylaniline oxidase 2, FMO 1B1, Pulmonary flavin-containing monooxygenase 2, FMO 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FMO2(2327)
一般說明
二甲基苯胺单加氧酶[N-氧化物形成]2(EC 1.14.13.8;UniProt Q99518;也称为二甲基苯胺氧化酶2,FMO 1B1,FMO 2,含肺黄素的单加氧酶2)由人体内的FMO2(也称为FMO1B1)基因(基因ID 2327)编码。黄素单加氧酶(FMO)是含黄素的酶,可催化底物氧化,但以NADPH和分子氧为代价。FMO2在肺组织中表达,因此被称为肺FMO。在人类中已经描述了两个FMO2等位基因。FMO2.1是在撒哈拉以南非洲人口(49%)及其西班牙裔后代(2-7%)中高频发现的功能全长版本,而FMO2.2基因携带C到T转换突变,导致提前终止密码子(TAG),产生在白种人和亚洲人中发现的C末端截短的64个氨基酸的非功能性蛋白FMO2X472。已知的人FMO2.1底物包括硫衍生的化合物,例如硫脲,硫醚有机磷酸酯,thiazetazone和乙硫异烟胺。
免疫原
对应于人FMO2 N末端一半的内部序列的线性肽。
表位:内部(N末端一半)。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、免疫组化的抗FMO2抗体检测FMO2。
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在小鼠肺,小鼠肾脏和人肾脏组织切片中检测到FMO2。
研究子类别
毒理学&耐药性
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对人肝脏微粒体裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg人肝脏微粒体裂解物中检测到FMO2。
標靶描述
观察值〜55 kDa。计算值为53.64 kDa。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1