主要文件
Z259993
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix®基础瓶顶分配器
volume 0.4-2.0 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
subdivision 0.1 mL
制造商/商品名称
Fortuna Graf 101.080-27
体积测量范围
0.4-2.0 mL
体积
0.4-2 mL
配件
GL 40
GL 45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于分配水溶液、酸和结晶液体
特性:
  • PTFE 包封分配活塞
  • 通过使用玻璃制成的分配筒(涂有防止破裂的塑料保护层)进行可见分配过程
  • 人体工学手指保护帽
  • 快速简便的音量设定,附加微调
  • 将白色 PP 制成的接合器固定至 10 mL;由 30 mL 固体白色 PP 制成的 FIX 接合器
  • 阀块由 PTFE 制成,阀内无金属弹簧-无腐蚀
  • Optifix ® 基本分配器 最多可提供 500 mL
提供 Optifix ® 基本分配器、2 PP 接合器 GL40 + GL451 个 PTFE 进液管
法律信息
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)