文件
ABN100
Sigma-Aldrich
抗囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)抗体
from goat, purified by affinity chromatography
别名:
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
goat
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
乙酰胆碱介导中枢和外周神经系统中的胆碱能传递,并且是认知,运动和心血管功能以及其他过程的重要调节剂。乙酰胆碱的作用受其合成,储存和分解的调节,它们分别涉及相关的酶胆碱乙酰转移酶(ChAT),囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)和乙酰胆碱酯酶(AChE)。VAChT主要存在于突触前分泌小泡的膜中。它包含12个跨膜结构域和位于细胞内C末端尾部的突触囊泡–靶信号。VAChT的主要功能是通过电化学梯度将细胞质ACh主动转运到突触小泡中,该突触小泡在细胞刺激后释放ACh。 VAChT可以通过影响分泌以激活突触后烟碱和毒蕈碱受体的ACh的相对池来影响胆碱能信号传导。 VAChT在其C末端尾部的丝氨酸480残基上被蛋白激酶C磷酸化。尽管这种修饰的确切作用仍不清楚,但先前的研究表明它可能会影响VAChT在突触小泡中的定位。
特異性
其他同源性:人(95%序列同源性)。
该抗体可识别囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)的C端。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于大鼠VAChT的C末端。
表位:C端
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠中脑组织中检测到囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)。
ELISA分析:代表性批次使用相应的肽在直接ELISA中检测到囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)。
抗囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)抗体可检测囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)的水平&已发表&经验证可用于IHC、ELISA。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过免疫组化分析进行评估。
免疫组化分析:代表性批次的1:1,000稀释液在小鼠中脑组织中检测到囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)。
標靶描述
计算分子量为57 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中的纯化的山羊多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)肽
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Youssouf Cissé et al.
eNeuro, 5(4) (2018-09-19)
Acetylcholine (ACh) neurons in the pontomesencephalic tegmentum (PMT) are thought to play an important role in promoting cortical activation with waking (W) and paradoxical sleep [PS; or rapid eye movement (REM)], but have yet to be proven to do so
A genetically specified connectomics approach applied to long-range feeding regulatory circuits.
Atasoy, D; Betley, JN; Li, WP; Su, HH; Sertel, SM; Scheffer, LK; Simpson, JH; Fetter et al.
Nature Neuroscience null
Daniel Dautan et al.
Nature neuroscience, 19(8), 1025-1033 (2016-06-28)
Dopamine neurons in the ventral tegmental area (VTA) receive cholinergic innervation from brainstem structures that are associated with either movement or reward. Whereas cholinergic neurons of the pedunculopontine nucleus (PPN) carry an associative/motor signal, those of the laterodorsal tegmental nucleus
Marwah Abd Al Samid et al.
Stem cells and cloning : advances and applications, 11, 85-93 (2018-12-07)
Although considerable research on neuromuscular junctions (NMJs) has been conducted, the prospect of in vivo NMJ studies is limited and these studies are challenging to implement. Therefore, there is a clear unmet need to develop a feasible, robust, and physiologically
Jinyue Liu et al.
Nature neuroscience, 21(5), 659-670 (2018-04-11)
Visual information is delivered to the brain by >40 types of retinal ganglion cells (RGCs). Diversity in this representation arises within the inner plexiform layer (IPL), where dendrites of each RGC type are restricted to specific sublaminae, limiting the interneuronal types