純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OTX2(5015)
一般說明
同源盒蛋白OTX2(UniProt P32243;也称为正小齿同源物2)由人的OTX2(也称为CPHD6,MCOPS5)基因(基因ID 5015)编码。OTX2是一种配对型同源盒转录因子,可通过与包含YTAATNN基序的调控区结合来控制靶基因的表达。在小鼠中进行的研究显示了发育阶段依赖性表达模式。OTX2在上胚层中广泛表达,但在原肠胚形成过程中逐渐区域化到外胚层的前域(前神经外胚层,ANE),该区域包含胚脑的前脑和中脑的前体细胞。前内脏内胚层(AVE)的前体细胞无法从远端部位转移到前原肠胚形成阶段Otx2基因敲除胚胎的前域。反过来,AVE的缺失会导致用于诱导ANE神经分化的形态发生信号源的丢失。此外,OTX2在前中内胚层(AME)中对于前神经组织和头部形成的诱导至关重要。据报告,OTX2介导Dkk1和Lhx1的转录,AME中Otx2的丢失导致Dkk1和Lhx1的下调。
特異性
预期与UniProt(P32243)报告的两种剪接亚型以及人OTX2的五种全部多晶型反应。免疫原序列在OTX1中保守约78%,因此该多克隆抗体可以识别OTX1。但是,OTX1交叉反应性尚未得到直接检验和确认。OTX2的表达早于OTX1,因此该抗体可用于在发育过程中鉴别OTX2。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人OTX2的内部区域。
表位:内部区域
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:250的稀释液在人视网膜组织中检测到OTX2。
研究子类别
发育神经科学
发育神经科学
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对Y79人视网膜母细胞瘤细胞裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL该抗体在 10 µg Y79人视网膜母细胞瘤细胞裂解物中检测到OTX2 。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL该抗体在 10 µg Y79人视网膜母细胞瘤细胞裂解物中检测到OTX2 。
標靶描述
观察值〜35 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1252547-1252547 (2023-09-11)
Rare DRAM2 coding variants cause retinal dystrophy with early macular involvement via unknown mechanisms. We found that DRAM2 is ubiquitously expressed in the human eye and expression changes were observed in eyes with more common maculopathy such as Age-related Macular