产品名称
抗β III微管蛋白抗体, Chemicon®, from chicken
生物来源
chicken
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, human, mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgY
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
一般描述
微管蛋白是细胞骨架的主要成分,形成对细胞结构,迁移,细胞分裂和细胞内运输至关重要的微管。至少有三种微管蛋白:α、β和γ。每个具有约55 kDa的分子量。微管是由交替的α和β亚基组成的大型结构(直径300埃)。阻止微管形成的化合物,例如紫杉醇和长春花生物碱,可抑制细胞分裂,并且是有效的抗癌剂。Ⅲ类β-微管蛋白是一种仅在神经元中表达的微管元素,是组织中神经元特异性的常用标志物。
特异性
识别βIII微管蛋白。
免疫原
来自人/大鼠βIII微管蛋白的合成肽。
表位:(类似于TuJ1抗原)
应用
免疫细胞化学:
在使用2%多聚甲醛固定的细胞的免疫细胞化学中使用先前批次的1:1000-1:2000稀释液。
免疫组化:
在使用2%多聚甲醛固定的组织的免疫组化中使用先前批次的1:1000-1:2000稀释液。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定
在使用2%多聚甲醛固定的细胞的免疫细胞化学中使用先前批次的1:1000-1:2000稀释液。
免疫组化:
在使用2%多聚甲醛固定的组织的免疫组化中使用先前批次的1:1000-1:2000稀释液。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定
抗βIII微管蛋白抗体可检测βIII微管蛋白的水平&已发表&经验证可用于IC、IH&WB。
研究子类别
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
神经 & 胶质标志物
神经丝 & 神经元代谢
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹:
该批次的1:1000稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到微管蛋白βIII。
蛋白质印迹:
该批次的1:1000稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到微管蛋白βIII。
目标描述
55kda
联系
替代品:04-1049
外形
亲和纯化的多克隆鸡IgY液体,溶于含有0.02%叠氮化钠的PBS,pH7.2中。
将四种不同的抗体组合以制成该产品
将四种不同的抗体组合以制成该产品
免疫亲和纯化
储存及稳定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8°C可稳定保存6个月。
建议抗体避光保存。在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
建议抗体避光保存。在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
分析说明
对照
脑组织,神经元培养
脑组织,神经元培养
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
其他客户在看
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Bonnie J Berry et al.
ACS chemical neuroscience, 9(7), 1693-1701 (2018-05-11)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by slow, progressive neurodegeneration leading to severe neurological impairment, but current drug development efforts are limited by the lack of robust, human-based disease models. Amyloid-β (Aβ) is known to play an integral role in AD
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic
Kunitoshi Chiba et al.
eLife, 4 (2015-07-22)
Mutations in the human telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are the most frequent non-coding mutations in cancer, but their molecular mechanism in tumorigenesis has not been established. We used genome editing of human pluripotent stem cells with physiological telomerase expression