主要文件
AB9141
Sigma-Aldrich
抗多巴胺受体D1抗体
Chemicon®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DRD1(1812)
特异性
识别多巴胺受体D1。
免疫原
来自人多巴胺受体D1 C端结构域的合成肽。该免疫原对大鼠和小鼠的保守性分别为94%和88%。
应用
用于福尔马林固定、石蜡包埋组织切片的免疫组织化学。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
该抗多巴胺受体D1抗体经验证可用于IH(P)中多巴胺受体1的检测。
外形
亲和纯化的免疫球蛋白。 含有0.01%叠氮化钠的PBS pH值7.7中的液体。
储存及稳定性
接收后,以未稀释的等分试样在-70°C下保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2