主要文件
AB5682
Sigma-Aldrich
神经元素2抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
MATH4a (ms), ATH 4a, Atoh4, Ngn2, Atonal Protein Homolog 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEUROG2(63973)
一般說明
神经元素2(NGN2)是一种螺旋-环-螺旋类转录因子。具有bHLH基序的转录因子调控哺乳动物新皮层发育中的关键事件。从增殖到神经发生的转变涉及原神经bHLH因子(包括神经元素2)活性的协同增加以及Hes和Id因子活性的降低。bHLH因子在皮质生成中起关键作用,影响分化的时机和细胞命运的规律。Neurog2控制胚胎大脑皮层的神经发生,在新生成的小鼠皮层神经元开始迁移之前,直接诱导小GTP结合蛋白Rnd2的表达。
特異性
可识别神经元素2(MATH4a),这是一种螺旋-环-螺旋类转录因子。
免疫原
合成肽,小鼠神经生成素2的氨基酸85-97 。
應用
研究子类别
发育神经科学
神经&胶质标志物
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1-10μg/mL
免疫细胞化学:货号AB5682的1:500稀释液在PC12细胞中检测到神经元素2。在多聚甲醛固定的分化的人类神经干细胞中也能检测到它。
ELISA:0.5-1 μg/mL,每孔使用1 mg/mL对照肽(货号AG352)。
Lamolet, B等人(2004)报道了石蜡切片的免疫组化
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
这种神经元素2抗体经验证可用于ELISA、IC、IH、IH(P)、WB检测神经元素2。
標靶描述
~28 kDa
聯結
替代:AB9620
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。 在不含防腐剂的50%饱和硫酸铵和PBS溶液中沉淀的抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起在-70ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
人脑裂解液
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Wan-Ci Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 187-187 (2019-10-14)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-dependent transcription factor activated by environmental agonists and dietary tryptophan metabolites for the immune response and cell cycle regulation. Emerging evidence suggests that AHR activation after acute stroke may play a role in
Hongwon Kim et al.
Stem cell reports, 12(3), 518-531 (2019-02-26)
Recent advances in generating three-dimensional (3D) organoid systems from stem cells offer new possibilities for disease modeling and drug screening because organoids can recapitulate aspects of in vivo architecture and physiology. In this study, we generate isogenic 3D midbrain organoids with