Merck
所有图片(7)
主要文件
AB5541
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
别名:
GFAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
抗胶质纤维酸性蛋白抗体, Chemicon®, from chicken
生物来源
chicken
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, mouse, rat, bovine, pig
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GFAP(2670)
一般描述
胶质纤维酸性蛋白(GFAP)是一种III类中间丝。III型中间丝包含三个结构域,其中最保守的是杆结构域。蛋白此区域的特定序列在III型蛋白的不同中间丝基因之间可能有所不同,但蛋白的结构高度保守。GFAP是星形胶质细胞中间丝的主要成分,并且是一种细胞特异性标记,可在中枢神经系统发育过程中将分化的星形胶质细胞与其他神经胶质细胞区分开。 GFAP也存在于晶状体上皮,肝脏的库普弗细胞,涎腺肿瘤的某些细胞中,并已报告在红细胞中。
特异性
其他物种尚未经过测试。
胶质纤维酸性蛋白(GFAP)。与天然蛋白和重组蛋白反应。
预期与牛和猪发生交叉反应。
免疫原
纯化的牛GFAP。
应用
免疫组化(石蜡):
先前批次的代表性图像。柠檬酸盐缓冲液表位修复的最佳染色图片: 人脑。
免疫细胞化学:
在组织培养中的细胞上为1:200-1:1,000,细胞在3.7%福尔马林中固定一分钟,在-20°C甲醇中固定一分钟。
蛋白质印迹:
使用ECL为1:100-1:500识别55 kDa的条带。也可能与50 kDa的条带反应。
免疫组化:
在冰冻组织切片上为1:100-1:500。建议的固定剂为4%多聚甲醛。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
染色模式:
该抗体染色组织培养中星形胶质细胞的清晰定义的细胞质丝。染色脑组织切片中星形胶质细胞的过程。
该抗胶质纤维酸性蛋白抗体已经过验证可用于IC、IH、IH(P)和WB中对GFAP进行检测。
质量
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次的1:1000稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到胶质纤维酸性蛋白。
目标描述
55kda
联系
替代品:04-1031; 04-1062
外形
在含0.02%叠氮化钠的PBS缓冲液中的纯化鸡多克隆抗体。
储存及稳定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C下稳定保存1年。 请勿储存于自除霜冰箱中。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析说明
对照
星形胶质细胞,星形细胞瘤,神经干细胞。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Taurine in drinking water recovers learning and memory in the adult APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease.
Kim, HY; Kim, HV; Yoon, JH; Kang, BR; Cho, SM; Lee, S; Kim, JY; Kim, JW; Cho, Y; Woo, J; Kim, Y
Scientific Reports null
Igor Lavrov et al.
PloS one, 11(3), e0152650-e0152650 (2016-03-31)
Although gap junctions are widely expressed in the developing central nervous system, the role of electrical coupling of neurons and glial cells via gap junctions in the spinal cord in adults is largely unknown. We investigated whether gap junctions are
Tanycyte-like cells form a blood-cerebrospinal fluid barrier in the circumventricular organs of the mouse brain.
Langlet, F; Mullier, A; Bouret, SG; Prevot, V; Dehouck, B
The Journal of Comparative Neurology null
Diffusion characteristics associated with neuronal injury and glial activation following hypoxia-ischemia in the immature brain.
Lodygensky, GA; West, T; Moravec, MD; Back, SA; Dikranian, K; Holtzman, DM; Neil, JJ
Magn. Reson. in Med. null
Morena B Sant'Anna et al.
Scientific reports, 6, 26955-26955 (2016-05-28)
Peripheral neuropathic pain is a consequence of an injury/disease of the peripheral nerves. The mechanisms involved in its pathophysiology are not entirely understood. To better understand the mechanisms involved in the development of peripheral nerve injury-induced neuropathic pain, more experimental
商品
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
查看所有结果
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.