Merck
C9205
Sigma-Aldrich
抗-胶质纤维酸性蛋白(GFAP)−Cy3抗体,小鼠单克隆
clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
别名:
胶质纤维酸性蛋白(GFAP)单克隆抗体 小鼠抗, 单克隆抗-胶质纤维酸性蛋白(GFAP)−Cy3 小鼠抗, 抗GFAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
CY3 conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
G-A-5, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human, pig, rat
技术
direct immunofluorescence: 1:400 using alcohol-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与Cy3偶联的单克隆抗胶质纤维酸性蛋白(GFAP)(小鼠IgG1同种型)是一种与 Cy3 活性染料偶联的纯化小鼠单克隆抗体。它来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。在中枢神经系统中,GFAP存在于发育中的、正常的、反应性的和赘生性的星形胶质细胞和室管膜细胞中。它可以在周围神经系统中在发育中的少突细胞中表达。GFAP存在于一些雪旺细胞、肠道神经胶质细胞、视网膜Müller神经胶质细胞和人类感觉神经节的卫星细胞中。它也存在于一些非神经胶质细胞中。
特异性
该抗体在免疫印迹分析中可与GFAP发生特异性反应,在免疫组织化学染色中可标记星形胶质细胞、Bergmann胶质细胞和弹性软骨的软骨细胞。抗体与冷冻或酒精固定组织切片中的胶质细胞特异性抗原反应。
该抗体在免疫印迹测定中可与GFAP发生特异性反应,在免疫组织化学染色中可标记星形胶质细胞和弹性软骨的软骨细胞。该抗体可与冷冻或酒精固定的组织切片中的胶质特异性抗原发生反应。
免疫原
来自猪脊髓的GFAP
猪脊髓GFAP
应用
与Cy3偶联的单克隆抗神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)(小鼠IgG1同种型)可用于
  • 免疫组化
  • 免疫印迹
  • 免疫标记、
  • 免疫细胞化学
  • 免疫荧光
生化/生理作用
胶质纤维酸性蛋白(GFAP)在多种与神经胶质有关的颅内肿瘤中表达,例如星形细胞瘤,并且在室管膜瘤、成神经管细胞瘤、脉络丛乳头状瘤、神经节胶质瘤、混合性胶质瘤、血管母细胞瘤、松果体细胞瘤、松果体母细胞瘤、垂体腺瘤、 视网膜母细胞瘤、少突神经胶质瘤中有不同程度的表达,在外周神经鞘膜瘤(雪旺细胞瘤和神经纤维瘤)中少量表达。它也可能存在于多形性腺瘤、卵巢和睾丸畸胎瘤中。
外形
含有1% BSA及15 mM叠氮化钠的 0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)溶液
法律信息
Cy由Amersham Biosciences Limited许可分销。
Cy3 is a trademark of Cytiva
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fibroblasts can express glial fibrillary acidic protein (GFAP) in vivo
Hainfellner JA, et al.
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 60(5), 449-461 (2001)
Expression of vimentin and glial fibrillary acidic protein in central nervous system development of rats
Luo H, et al.
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 10(12), 1185-1189 (2017)
J Michael Gee et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 8, 10-10 (2015-05-01)
Complex interactions between networks of astrocytes and neurons are beginning to be appreciated, but remain poorly understood. Transgenic mice expressing fluorescent protein reporters of cellular activity, such as the GCaMP family of genetically encoded calcium indicators (GECIs), have been used
Sulfonylurea Receptor 1, Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M Member 4, and KIR6. 2: Role in Hemorrhagic Progression of Contusion
Gerzanich V, et al.
Journal of Neurotrauma, 36(7), 1060-1079 (2019)
Shilpa Prabhakar et al.
PloS one, 8(5), e64224-e64224 (2013-05-23)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant disorder due to mutations in either TSC1 or TSC2 that affects many organs with hamartomas and tumors. TSC-associated brain lesions include subependymal nodules, subependymal giant cell astrocytomas and tubers. Neurologic manifestations in