Key Documents
AB4070
Sigma-Aldrich
抗-DAP12 抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
Anti-DAP12, Anti-KARAP, Anti-PLOSL, Anti-PLOSL1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TYROBP(7305)
一般說明
DAP12是一种跨膜接头蛋白(transmembrane adaptor protein),在自然杀伤(NK)细胞、骨髓和假定性神经元细胞(presumably neuronal cell)中以非共价形式结合多种细胞表面受体(Bakker, 2000, Campbell, 1999)。DAP12含有一个 ITAM结构域,该结构域优先募集蛋白酪氨酸激酶Syk ,以引发信号转导(McVicar, 1998)。DAP12缺乏导致骨髓细胞的抗原呈递功能下降,小鼠中某些NK细胞受体功能缺陷(Bakker.2000, Tomasello, 2000),以及人类的早老性痴呆和骨囊肿(Paloneva, 2000)。
特異性
识别DAP12 蛋白。
免疫原
重组DAP12蛋白
應用
免疫沉淀 (2-4 μg/mg蛋白裂解物)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗-DAP12抗体检测 DAP12的水平,&已有相关文献发表&经 验证可用于 IP。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 溶于含0.08%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水的液体。
儲存和穩定性
收到货后,在-20°C下以未稀释等分试样可保存长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
阳性对照:NKp44阳性细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Vanessa Montalvo et al.
Immunology, 140(4), 475-482 (2013-08-03)
DNAX-activation protein 12 (DAP12), a transmembrane adapter, plays a major role in transducing activation signals in natural killer cells and various myeloid cells. Quantitative RT-PCR detected in normal mouse eyes considerable levels of DAP12 and multiple DAP12-coupled receptors, in particular
Mariela Chertoff et al.
PloS one, 8(8), e72083-e72083 (2013-08-27)
During postnatal development, microglia, the resident innate immune cells of the central nervous system are constantly monitoring the brain parenchyma, cleaning the cell debris, the synaptic contacts overproduced and also maintaining the brain homeostasis. In this context, the postnatal microglia
Masaaki Kobayashi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(43), 11138-11150 (2016-11-01)
Neuropathic pain afflicts millions of people, and the development of an effective treatment for this intractable pain is an urgent issue. Recent evidence has implicated microglia in neuropathic pain. The present study showed that the DNAX-activating protein of 12 kDa