主要文件
CLS8162
Corning® Costar® Spin-X® 离心过滤管
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile
别名:
离心柱, 离心管过滤器, 管式过滤器, 脱盐柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物料
cellulose acetate membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
描述
centrifuge style filter
无菌性
sterile
特点
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
case of 96 units
制造商/商品名称
Corning 8162
管尺寸
2.0 mL
工作体积
500 μL
孔径
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些Costar Spin-X离心管过滤器内包含一个500 μL容量的聚丙烯微量离心管,在该微量离心管中配有一个具有0.22 μm孔CA膜的过滤器单元。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供快速流速和低蛋白质结合
  • 非常适合从液体中去除细菌、颗粒或细胞,HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
  • 无菌和已认证无热原和无DNAase/RNase。
  • 最大相对离心力为16,000x g。
这些Costar® Spin-X® 聚丙烯微量离心管过滤器配有醋酸纤维素或尼龙膜,以及0.22或0.45 μm膜孔径可供选择。过滤器单元容量为500 μL。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供快速流速和低蛋白质结合
  • 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的浸出物
  • CA和NY均可通过离心过滤从液体中去除细菌、颗粒或细胞,进行HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA
  • 适用于RCF最高达16,000× g的任何标准固定角度微量离心机转子
  • 无菌和已认证无热原和无DNAase/RNase
应用
非常适合从液体中去除细菌、颗粒或细胞,HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Satoshi Muraoka et al.
Methods (San Diego, Calif.), 177, 35-49 (2020-02-09)
Extracellular vesicle (EV) is a unified terminology of membrane-enclosed vesicular species ubiquitously secreted by almost every cell type and present in all body fluids. They carry a cargo of lipids, metabolites, nucleic acids and proteins for their clearance from cells