生物源
guinea pig
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Gabra1(29705)
一般說明
GABA(γ-氨基丁酸)是中枢神经紧张的系统中主要的抑制性神经递质,可抑制神经元动作电位的产生。 它参与某些神经和精神疾病的发病机理。GABA是由谷氨酸在谷氨酸脱羧酶催化的反应中产生的。在该反应中,吡哆醛磷酸盐作为辅助因子。GABA与GABAA和GABAB受体相互作用,GABAA和GABAB受体广泛分布在整个神经紧张的系统和多种细胞类型中。它们的药理、电生理和生化特性不同。GABAA受体复合物介导膜电导的增加,平衡电位接近−70 mV的静止水平。这种电导的增加通常伴随着膜超极化,随后导致动作电位起始的概率降低。膜电阻的降低是通过Cl−离子流入的GABA依赖性促进来实现的。GABAB受体间接偶联至钾离子通道。激活后,GABAB受体会降低钙离子电导率,并通过G蛋白介导的细胞内机制抑制cAMP的产生。已知GABAB受体介导突触后和突触前抑制。
特異性
GABA是在全部物种中合成的神经递质,因此有望会与全部物种发生反应。
可识别GABA。通过用与戊二醛偶联的100 μM GABA预吸收来阻止染色。500 μM的谷氨酸、谷氨酸盐和牛磺酸的类似偶联物无法进行阻止染色。
免疫原
BSA-偶联的GABA-戊二醛
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:500稀释液在大鼠脑组织中检测到GABA。
ELISA分析:来自独立实验室的代表性批次在竞争性ELISA中检测到GABA。
免疫组化方案:
用4%多聚甲醛和0-0.5%戊二醛固定的组织效果良好。戊二醛是抗体反应性所必需的。
1)组织用4%多聚甲醛、0-0.5%戊二醛、0.5%重铬酸钾在0.1 M磷酸盐缓冲液(pH 6.5)中固定。
2)将组织后固定过夜,在50 mm中进行振动切片机切片并在0.05 M Tris缓冲液(pH 6.5)中孵育3小时。
3)切片在稀释于含有0.1%叠氮化钠、0.2%Triton X-100和1%正常山羊血清的PBS中的AB175中孵育18-24小时。
4)荧光素偶联抗体或ABC系统可用作第二试剂。
注意: 未经秋水仙碱预处理,在大脑皮层、大脑皮层、上丘和某些脑干中缝中可见染色良好的细胞体。 秋水仙碱预处理后,脚间核和背柱核中还存在其他细胞体染色。
ELISA分析:来自独立实验室的代表性批次在竞争性ELISA中检测到GABA。
免疫组化方案:
用4%多聚甲醛和0-0.5%戊二醛固定的组织效果良好。戊二醛是抗体反应性所必需的。
1)组织用4%多聚甲醛、0-0.5%戊二醛、0.5%重铬酸钾在0.1 M磷酸盐缓冲液(pH 6.5)中固定。
2)将组织后固定过夜,在50 mm中进行振动切片机切片并在0.05 M Tris缓冲液(pH 6.5)中孵育3小时。
3)切片在稀释于含有0.1%叠氮化钠、0.2%Triton X-100和1%正常山羊血清的PBS中的AB175中孵育18-24小时。
4)荧光素偶联抗体或ABC系统可用作第二试剂。
注意: 未经秋水仙碱预处理,在大脑皮层、大脑皮层、上丘和某些脑干中缝中可见染色良好的细胞体。 秋水仙碱预处理后,脚间核和背柱核中还存在其他细胞体染色。
研究子类别
神经递质& 受体
神经递质& 受体
研究类别
神经科学
神经科学
经验证,该抗GABA抗体可用于免疫组化(石蜡)和酶免疫测定(ELISA),以检测GABA。
品質
通过免疫组化在大鼠脑组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:500稀释液可在大鼠脑组织中检测到GABA。
免疫组化分析:该抗体的1:500稀释液可在大鼠脑组织中检测到GABA。
外觀
耗尽的血清
豚鼠多克隆BSA耗尽抗血清,含0.05%叠氮化钠。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
大鼠脑组织
大鼠脑组织
其他說明
浓度:可变
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Investigative ophthalmology & visual science, 52(7), 4886-4896 (2011-04-13)
To examine the specificity and reliability of a retrograde double-labeling technique that was recently established for identification of retinal ganglion cells (GCs) and to characterize the morphology of displaced (d)GCs (dGs). A mixture of the gap-junction-impermeable dye Lucifer yellow (LY)
eNeuro, 5(5) (2018-11-09)
Numerous types of inhibitory neurons sculpt the performance of human neocortical circuits, with each type exhibiting a constellation of subcellular phenotypic features in support of its specialized functions. Axonal myelination has been absent among the characteristics used to distinguish inhibitory
PloS one, 8(4), e61381-e61381 (2013-05-03)
Previous studies have shown that CCL2/CX3CR1 deficient mice on C57BL/6N background (with rd8 mutation) have an early onset (6 weeks) of spontaneous retinal degeneration. In this study, we generated CCL2(-/-)CX3CR1(GFP/GFP) mice on the C57BL/6J background. Retinal degeneration was not detected
Response features of parvalbumin-expressing interneurons suggest precise roles for subtypes of inhibition in visual cortex.
Neuron null
Experimental neurobiology, 27(5), 365-376 (2018-11-16)
Medium-chain fatty acids (MCFAs) are mostly generated from dietary triglycerides and can penetrate the blood-brain barrier. Astrocytes in the brain use MCFAs as an alternative energy source. In addition, MCFAs have various regulatory and signaling functions in astrocytes. However, it