产品名称
抗胆碱乙酰基转移酶(ChAT)抗体, serum, Chemicon®
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
一般描述
乙酰胆碱(ACh)是运动神经元、神经节前自主神经元、神经节后副交感神经元、各种大脑区域和一些新兴的神经元样干细胞的常见神经递质。Ach 的代谢相对简单,仅涉及两种酶:用于合成的胆碱乙酰基转移酶(ChAT)和用于降解的乙酰胆碱酯酶(AChE)。此外,乙酰胆碱在除神经传递以外的神经元中几乎没有功能,并且似乎是神经元特异性的。似乎只有胆碱能神经元具有大量的ChAT,使得抗胆碱乙酰基转移酶成为有用的特异性标志物。
特异性
与其他物种的反应性尚未通过IHC得到确认。
大脑和中枢神经紧张的系统中的胆碱能神经元。
应用
免疫沉淀:
先前批次的1:200稀释液可从大脑和胎盘中免疫沉淀68 kDa活性ChAT。还会在人类和其他哺乳动物的中枢神经紧张系统的某些胆碱能神经元中沉淀出与ChAT共表达(但缺乏ChAT活性)的27 kDa蛋白。
最佳的工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
先前批次的1:200稀释液可从大脑和胎盘中免疫沉淀68 kDa活性ChAT。还会在人类和其他哺乳动物的中枢神经紧张系统的某些胆碱能神经元中沉淀出与ChAT共表达(但缺乏ChAT活性)的27 kDa蛋白。
最佳的工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
抗胆碱乙酰基转移酶(ChAT)抗体是一种抗胆碱乙酰基转移酶(ChAT)的抗体,用于IH、IH(P)、IP & WB,产品引用超过70次。
质量
通过免疫组化(石蜡)对正常大脑皮层组织进行常规评估。
免疫组织化学(石蜡)分析:
正常大脑皮层ChAT(目录#AB143)染色。未经抗原修复处理的组织。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection,将抗体稀释至1:100。 免疫反应性被视为神经元(棕色)的细胞体、树突和轴突上的染色模式。
免疫组织化学(石蜡)分析:
正常大脑皮层ChAT(目录#AB143)染色。未经抗原修复处理的组织。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection,将抗体稀释至1:100。 免疫反应性被视为神经元(棕色)的细胞体、树突和轴突上的染色模式。
外形
兔多克隆抗血清,液体,不含防腐剂。
分析说明
对照
大脑皮层组织。
大脑皮层组织。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Silencing of Cholinergic Basal Forebrain Neurons Using Archaerhodopsin Prolongs Slow-Wave Sleep in Mice.
Shi, YF; Han, Y; Su, YT; Yang, JH; Yu, YQ
Testing null
Hypocretin1/OrexinA axon targeting of laterodorsal tegmental nucleus neurons projecting to the rat medial prefrontal cortex.
Cid-Pellitero, Ed; Garzon, M
Cerebral Cortex (1991)
S W Wang et al.
Genes & development, 15(1), 24-29 (2001-01-13)
math5 is a murine orthologue of atonal, a bHLH proneural gene essential for the formation of photoreceptors and chordotonal organs in Drosophila. The expression of math5 coincides with the onset of retinal ganglion cell (RGC) differentiation. Targeted deletion of math5
Marc R Kamke et al.
Neuron, 48(4), 675-686 (2005-11-23)
The putative role of the basal forebrain cholinergic system in mediating lesion-induced plasticity in topographic cortical representations was investigated. Cholinergic immunolesions were combined with unilateral restricted cochlear lesions in adult cats, demonstrating the consequence of cholinergic depletion on lesion-induced plasticity
Chun Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(8), 2832-2844 (2014-02-21)
The basal forebrain (BF) plays an important role in the control of cortical activation and attention. Understanding the modulation of BF neuronal activity is a prerequisite to treat disorders of cortical activation involving BF dysfunction, such as Alzheimer's disease. Here