Merck
所有图片(4)
Key Documents
MABN50
Sigma-Aldrich
抗Olig2抗体,克隆211F1.1
clone 211F1.1, from mouse
别名:
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
211F1.1, monoclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OLIG2(10215)
一般說明
少突胶质细胞谱系转录因子 2(Olig2)是属于碱性螺旋-环-螺旋转录因子(bHLH)OLIG 家族 A 组的蛋白质。bHLH 蛋白分为 6 组(A-F),并通过其生化特性和结构进行表征。由于 Olig2 与其他 bHLH 蛋白形成异源二聚体并与 E 盒结合的能力,其被分类为 A 组。Olig2 在发育过程中在确定运动神经元和少突胶质细胞在脊髓中的最终位置,以及体细胞运动神经元后脑内的发育中起着至关重要的作用。在少突胶质细胞和发育中的星形胶质细胞中观察到 Olig2 表达。最近的研究表明,Olig2 在人少突胶质细胞瘤、中枢神经系统内的原发性肿瘤中高表达,在星形细胞瘤中呈中等表达。 这些观察结果使得 Olig2 可能具有作为少突胶质细胞瘤诊断标记物的潜力。
特異性
抗Olig2抗体识别Olig2。
免疫原
对应于人 Olig2 的重组蛋白。
表位:未知
應用
使用该抗 Olig2 抗体(克隆 211F1.1,经过验证可用于 WB、IC、IH & IP)检测到 Olig2。
免疫组化分析: 据独立实验室报道,该抗体已显示可检测冠状脑组织中的 Olig2(Cai, J., et al. (2007).Development.134:1887-1899)。
免疫细胞化学分析: 据独立实验室报道,该抗体已显示可检测 Olig2(Lee, S.K., et al. (1995).Genes & Dev.19:282-294)。
免疫沉淀分析: 据独立实验室报道,该抗体已显示可检测 Olig2(Lee, S.K., et al. (1995).Genes & Dev.19:282-294)。
研究子类别
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠脑裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL 的该抗体在 10 µg 小鼠脑裂解物中检测到 Olig2。
標靶描述
观测值〜37 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
小鼠脑裂解液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
An efficient and economical culture approach for the enrichment of purified oligodendrocyte progenitor cells.
Jianqin Niu,Lingyun Wang,Shubao Liu,Chengren Li,Jiming Kong,Hai-Ying Shen,Lan Xiao
Journal of Neuroscience Methods null
Diverse behaviors of outer radial glia in developing ferret and human cortex.
Gertz, CC; Lui, JH; LaMonica, BE; Wang, X; Kriegstein, AR
The Journal of Neuroscience null
Contribution of microRNA-1275 to Claudin11 protein suppression via a polycomb-mediated silencing mechanism in human glioma stem-like cells.
Katsushima, K; Shinjo, K; Natsume, A; Ohka, F; Fujii, M; Osada, H; Sekido, Y; Kondo, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Expression of klotho mRNA and protein in rat brain parenchyma from early postnatal development into adulthood.
Clinton, SM; Glover, ME; Maltare, A; Laszczyk, AM; Mehi, SJ; Simmons, RK; King, GD
Brain Research null
Michael J E Joseph et al.
Translational stroke research, 7(3), 192-208 (2016-01-09)
Damage to myelinated axons contributes to neurological deficits after acute CNS injury, including ischemic and hemorrhagic stroke. Potential treatments to promote re-myelination will require fully differentiated oligodendrocytes, but almost nothing is known about their fate following intracerebral hemorrhage (ICH). Using