9601OP
9601-OP
别名:
Water
1 of 10
Millipore
4.86505
水
Sigma-Aldrich
693520
水,DEPC-处理,分子生物学级
W4502
9801-OP
W3500
TMS-011
不含内毒素超纯水
E1014
Benzonase®核酸酶
3098
Nuclease-free Water
95284
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
100
liquid
Calbiochem®
OK to freeze
clear colorless
n20/D 1.34 (lit.)
100 °C (lit.)
0 °C (lit.)
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ambient
10-30°C
O
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Lab Chemicals
Solvents
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
W1754
Roche
PCRH20-RO
水,PCR 级
GE28-9374-52
DIGE Buffer Kit
D5758
焦碳酸二乙酯
95289
40718
GEE70092X
Shrimp Alkaline Phosphatase