產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
一般說明
在DCM中,用1% TFA/ 5% TIS去除侧链ClTrt基团,使侧链羟基被选择性修饰,同时衍生物在Fmoc SPPS过程中附着在固体支架上。
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS的解理和去保护协议
参考文献
[1] K. Barlos, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 194.
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS的解理和去保护协议
参考文献
[1] K. Barlos, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 194.
聯結
替代品:04-12-1184
分析報告
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
对映体纯度: ≥ 99.5%(a/a)
纯度(TLC(011A)): ≥ 98%
纯度(TLC(0811)): ≥ 98 %
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):明显可溶
水分(KF法): ≤ 4.0 %
如需了解用于 Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击 此处。
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
对映体纯度: ≥ 99.5%(a/a)
纯度(TLC(011A)): ≥ 98%
纯度(TLC(0811)): ≥ 98 %
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):明显可溶
水分(KF法): ≤ 4.0 %
如需了解用于 Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击 此处。
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
商品
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.