主要文件
8.40126
Sigma-Aldrich
Butyltinhydroxide-oxide
for synthesis
别名:
Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10O2Sn
CAS号:
分子量:
208.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
218-880-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.47 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
bp
>350 °C/1013 hPa
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sn](=O)(O)CCCC
InChI
1S/C4H9.H2O.O.Sn/c1-3-4-2;;;/h1,3-4H2,2H3;1H2;;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (Sn): 54.0 - 60.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1