主要文件
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
别名:
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O2
CAS号:
分子量:
138.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-810-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1.33 hPa ( 142 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
500 °C
沸点
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
148 °C
转变温度
flash point 199 °C
溶解性
0.5 g/L
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
630 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
415.4 °F - closed cup
闪点(°C)
213.0 °C - closed cup