Key Documents
8.22259
Sigma-Aldrich
苯甲醇
for synthesis
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-859-9
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
435 °C (DIN 51794)
817 °F
效力
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 101 °C (DIN 51758)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用于析氢和苯甲醇氧化的异质结光催化剂Wang等人开发磷钨酸团簇修饰的Znln2S4纳米花,它们作为分子尺度的S型异质结可同时用于析氢和苯甲醇氧化,具备可再生能源和有机合成的应用前景(Wang et al., 2024)。
  • 光电催化的醇氧化:Gong等人提高碳酸氢盐电解质中BiVO(4)光阳极的性能,以高效地光电催化氧化醇类物质(包括苯甲醇),具备清洁能源生产和有机污染物降解的应用潜力(Gong et al., 2024)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.045 - 1.046
水分(KF): ≤ 0.10 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758