等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
雜質
≤0.01% benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% acetophenone
≤0.02% halogenated compounds (as Cl)
≤0.03% free acid (as benzoic acid)
蒸發殘留物
≤0.005%
燃燒殘留物
≤0.005% (as SO4)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
溶解度
H2O: 33 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 从乙酸锌合成 ZnO 纳米颗粒。
- 甘油醚化反应。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758