主要文件
1.94503
Supelco
苯甲醇
EMPLURA®
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
產品線
EMPLURA®
自燃溫度
817 °F
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758