文件
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
别名:
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
68.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
201-143-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
605 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
220 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-9.7 % (v/v)
bp
34 °C/1013 hPa
mp
-146 °C
轉變溫度
flash point -54 °C
密度
0.68 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI 密鑰
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-65.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-54 °C - closed cup