主要文件
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
别名:
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
CAS号:
分子量:
139.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
238-577-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
沸点
55-56 °C/15 hPa
转变温度
flash point 51 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](#[C-])C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.6 °F - closed cup
闪点(°C)
52 °C - closed cup