主要文件
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
别名:
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N · HCl
CAS号:
分子量:
95.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
209-810-0
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
crystals
效能
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1