Key Documents
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
别名:
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4ONO
CAS号:
分子量:
117.15
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
207-332-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
65 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C
bp
104 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
32.0 °F
閃點(°C)
0 °C