文件
8.20557
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
for synthesis
别名:
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-745-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
17 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
510 °C
效力
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-10.5 % (v/v)
pH值
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-99 °C
轉變溫度
flash point 18 °C
溶解度
7 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup