Key Documents
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
别名:
3,4-Dichlorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,4-(Cl)2C6H3OH
CAS号:
分子量:
163.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-450-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
bp
253 °C/1013 hPa
mp
66-68 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI 密鑰
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3