About This Item
线性分子式:
2-(Cl)C6H4OH
CAS号:
分子量:
128.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
202-433-2
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
13.33 hPa ( 51.2 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
550 °C
效能
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
174 °C/1013 hPa
mp
7 °C
转变温度
flash point 64 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成的2-氯酚。CAS 95-57-8,化学式2-(Cl)C₆H₄OH。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.262 - 1.265
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.262 - 1.265
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
147.2 °F - closed cup
闪点(°C)
64.0 °C - closed cup