蒸汽压
34 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
pH值(酸碱度)
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
沸点
92 °C/1013 hPa
mp
2-6 °C
转变温度
flash point 33 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
应用
- Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: 本研究包括在甲醇介质中使用甲醇钠合成新型三嗪衍生物,并使用 GUSAR 软件预测其药理作用(Levshukova et al., 2024)。
- Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: 研究合成碳酸二烷基酯的甲醇钠与 CO2 相互作用,提出一种通过分子动力学合理化的高产率方法 (Chaban, 2023)。
分析说明
含量测定(酸量法):28.5 - 31.5 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.968 - 0.972
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.968 - 0.972
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
91.4 °F
闪点(°C)
33 °C