Merck
所有图片(7)
主要文件
8.18760
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
别名:
乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
200-578-6
NACRES:
NB.21
产品名称
酒精, absolute EMPLURA®, for preparative purposes
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
描述
for analytical purposes
for extraction
产品线
EMPLURA®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
683 °F
效能
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
杂质
≤0.2% Water
蒸发残留物
≤0.0025%
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
转变温度
flash point 12 °C
应用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
neat
环保替代产品分类
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
乙醇(EMPLURA®级产品)适用于各种基础应用,如制备性实验室工作、清洗或标准生产过程。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品为生物可再生的,它是石油化学溶剂的替代品。乙醇是环保型绿色溶剂,因此符合“更安全的溶剂和助剂”以及“使用可再生原料”原则。 点击此处  了解更多信息。
应用
  • 乙醇或乙二醇暴露对脂肪组织中PPAR γ和芳香化酶表达的影响。:本研究探讨了乙醇暴露对影响脂肪组织代谢途径的蛋白质表达的生化效应,强调了其在理解生物系统内化学相互作用方面的分析应用(Vogel et al., 2024)。
  • 改进水凝胶中乙醇含量的测定:用于卫生和刑事检查的非破坏性和可操作方法。:专注于确定水凝胶中乙醇含量的非破坏性技术,这对于医疗监测和法医分析的应用至关重要,提供了对乙醇在公共卫生和安全中的作用的见解(de O Morais et al., 2024)。
  • 丝兰标准化粗叶提取物与纳米立方体体制剂对乙醇性胃损伤的胃保护作用。:研究植物提取物对乙醇引起的胃损伤的保护作用,利用乙醇作为研究临床生物化学环境下治疗反应和配方功效的工具(Hammad et al., 2024)。
  • 在硅窗上沉积TiO(2)的原子层可在强碱性电解质中实现原位ATR-SEIRAS测量。:描述了通过乙醇工艺促进TiO2原子层沉积的光谱测量增强,改进了化学侵蚀环境中的分析方法(Cai et al., 2024)。
特点和优势
由于其高质量、可负担性和易得性,这种生物乙醇适用于可持续发展的未来。     
  • 它是由可再生的谷物或甘蔗生产
  • 毒性低于合成乙醇(没有有毒副产物)
  • 生产方法对环境更安全
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.5 %
鉴别(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):0.789 - 0.790
蒸发残渣: ≤ 0.0025 %
水分: ≤ 0.20 %
附注
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
酒精 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
SAFC
1.00971
酒精
乙醇 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
乙醇
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.